Orders LinkContactUsLinkComponent
MES monohydrat
Bottle, 1 kg
  APOSBIB2012-1KG
MES monohydrat
  APOSBIB2012-1KG
 :  145224-94-8
MES monohydrat
Bottle, 1 kg
 :  145224-94-8
2.090,00 kr
1 * 1 kg
 :  MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
  •  :145224-94-8
  •  :C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
  •  :MFCD00149409
  •  :213.25 g/mol
  •  :308 °C
  •  :Køleskab
  •  :224-632-3
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    1 kg