L-Alanin
Bottle, 500 g
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
USP, pyrogen free
Synonymer: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
- CAS nummer:56-41-7
- Formel:C₃H₇NO₂
- MDL nummer:MFCD00064410
- Molecular Weight:89.09 g/mol
- Smeltende Pt:314…316 °C (dec.)
- Tæthed:1,432 g/cm³ (25 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-273-8
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:500 g