Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

6-TAMRA

Bottle, 250 mg
Katalog # APOSBIB6288-250MG
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
6-TAMRA
Katalog # APOSBIB6288-250MG
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  91809-67-5
6-TAMRA

Bottle, 250 mg

CAS nummer:  91809-67-5
Price
1.930,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  6-Carboxytetramethylrhodamine, 2-(3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium-9-yl)-4-carboxybenzoate
  • CAS nummer:91809-67-5
  • Formel:C₂₅H₂₂N₂O₅
  • MDL nummer:MFCD01073638
  • Molecular Weight:430.45 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    250 mg

Specifikationer