Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromphenol blå
Bromphenol blå
Bottle, 25 g
Katalog # APOSBIB1005-25G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Bromphenol blå
Katalog # APOSBIB1005-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  115-39-9
Bromphenol blå
Bottle, 25 g
CAS nummer:  115-39-9
Price
659,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
  • CAS nummer:115-39-9
  • Formel:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
  • MDL nummer:MFCD00005875
  • Molecular Weight:669.97 g/mol
  • Smeltende Pt:279 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    25 g