Orders LinkContactUsLinkComponent
Bacitracin
Bacitracin
Bottle, 5 g
Katalog # APOSBIB0106-5G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Bacitracin
Katalog # APOSBIB0106-5G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  1405-87-4
Bacitracin
Bottle, 5 g
CAS nummer:  1405-87-4
Price
220,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Bacitracin is active against gram-positive bacteria.
  • Approx. 75,000 units/g
  • CAS nummer:1405-87-4
  • Formel:C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁
  • MDL nummer:MFCD00062640
  • Molecular Weight:1421.60 g/mol
  • Smeltende Pt:221…225 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    5 g
Specifikationer