D-(+)-Cellobiose
Bottle, 25 g
Katalog # APOSBIB6025-25G
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
- CAS nummer:528-50-7
- Formel:C₁₂H₂₂O₁₁
- MDL nummer:MFCD00136034
- Molecular Weight:342.30 g/mol
- Smeltende Pt:239…240 °C (dec.)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:25 g