Orders LinkContactUsLinkComponent
Avantor® Genesis, HPLC Columns, C8
Analytisk, C8, Rustfrit stål, 120 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm, Silica
Katalog # GEN-5C8-250D
Leverandør:   Avantor
Avantor® Genesis, HPLC Columns, C8
Katalog # GEN-5C8-250D
Leverandør:  Avantor
Avantor® Genesis, HPLC Columns, C8
Avantor® Genesis, HPLC Columns, C8
Analytisk, C8, Rustfrit stål, 120 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm, Silica
Price
9.100,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Avantor® Genesis phases are based on high purity metal-free spherical silica. They are suitable for the analysis of a wide range of analytes.
  • Excellent peak shape and efficiency
  • Long column life
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,60 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    120 Å
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    09
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    C8
  • Pakkemateriale:
    Silica
  • Cat. No.:
    GEN-5C8-250D
  • Beskrivelse:
    C8
  • Endcapped:
    Ingen
  • USP code:
    L7
  • Kulstofbelastning:
    11%
  • pH-område:
    1 - 10
  • Surface area:
    300 m²/g