Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoscope
Cryoscope C1, manual, for 1 sample
Katalog # GEAG05.25500
Leverandør:   Gerber Instruments AG
Cryoscope
Katalog # GEAG05.25500
Leverandør:  Gerber Instruments AG
Cryoscope
Cryoscope C1, manual, for 1 sample
Price
71.050,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The dynamic cooling system Cryoscope C1 is ideal for reliable and rapid determination of freezing point in milk acc. to ISO 5764/IDF 108. During the daily inspection of water content in the raw milk, the device works extremely quietly.
  • Easy to calibrate
  • Robust and compact design with touchscreen
  • Adjustable amplitude of the stirrer
  • Time or plateau mode selectable
  • Data output to an external printer and/or PC selectable
  • Worldwide support via internet possible
The dynamic cooling system allows a maximum sample throughput even at ambient temperatures up to 35 °C.
 : System includes standards 408, 512, 600, heat transfer fluid (each 250 ml) and test tubes with ring mark (2,0 ml, 10 pc).
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Cryoscope C1, manual, for 1 sample
  • Seq:
    01
  • Måleområde:
    −1500...0 m°C/m°H
  • Cat. No.:
    GEAG05.25500
  • Testtid:
    ~90 seconds
  • Prøvekapacitet:
    Single
  • B×D×H:
    280×420×320 mm
  • Opløsning:
    0,1 m°C/m°H
  • Enheder:
    m°C or m°H
  • Vægt:
    11 kg
  • Reproducerbarhed:
    ±2 m°C/m°H
  • Prøvevolumen:
    2,0 or 2,5 ml
  • Display:
    Colour touchscreen
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sample tubes with ring mark at 2,0 ml
    Sample tubes with ring mark at 2,0 ml
    GEAG05.5020
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 925,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sample tubes with 2 ring marks at 2,0 and 2,5 ml
    Sample tubes with 2 ring marks at 2,0 and 2,5 ml
    GEAG05.5022
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 912,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Thermal printer with
    USB-RS232 adapter
    and printer paper
    (10 rolls)
    Thermal printer with
    USB-RS232 adapter
    and printer paper
    (10 rolls)
    GEAG05.25504
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 7.430,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard 408
    Standard 408
    GEAG05.5024
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL - 290,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard 512
    Standard 512
    GEAG05.5025
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL - 290,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard 600
    Standard 600
    GEAG05.5026
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL - 290,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Heat transfer fluid
    Heat transfer fluid
    GEAG05.5027
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL - 688,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Coolant solution
    Coolant solution
    GEAG05.5028
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL - 595,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Test tube rack of stainless
    steel for 30 test tubes
    Test tube rack of stainless
    steel for 30 test tubes
    GEAG05.5030
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.540,00 kr