Bevaringssystem, Cryoinstant
Cryoinstant, vials without media, 50
Mikrobiologiske laboratorier har behov for en enkelt procedure til at opretholde vigtige mikroorganismer i stedet for gentagen sub-kultivering, der resulterer i kontaminerede kulturer, tab af levedygtighed og endnu værre tab af originale egenskaber ved introduktion af biokemiske og genetiske ændringer. Cryoinstant består af 25 porøse beads i et rør fyldt med en bouillon indeholdende glycerol. Mikroorganismerne vil binde sig til den porøse overflade på beads'ene. Den overskydende bouillon suges fra, hvorefter rørene opbevares ved ned til –70 °C i en fryser.
- Hurtigt og letanvendeligt
- Farvekodet
- Opbevaring ned til –70 °C
- Kvalitetskontrolleret for fertilitet og sterilitet
: Cryoinstant er pakket i pakker med 50 rør på 2 ml.
Documents
822070ZA_CRYOINSTANT VIALS MIXED 50X2ML_ISO 11133_rev1 822071ZA_CRYOINSTANT VIALS RED 50X2ML_ISO 11133_rev1 822072ZA_CRYOINSTANT VIALS BLUE 50X2ML_ISO 11133_rev1 822073ZA_CRYOINSTANT VIALS GREEN 50X2ML_ISO 11133_rev1 822074ZA_CRYOINSTANT VIALS YELLOW 50X2ML_ISO 11133_rev1
BSE TSE 822070ZA Cryotubes
BSE/TSE Certificates
SDS_DA_DK_VWRC822072ZA.pdf SDS_DA_DK_VWRC822073ZA.pdf SDS_DA_DK_VWRC822074ZA.pdf sds_VWRC822070ZA sds_VWRC822071ZA
SDS
- Pakn:50
- Beskrivelse:Cryoinstant, vials without media
- Cat. No.:820006ZA
- Shelf life:1440
- Opbevaringstemperatur:8...25 °C