Robot-spidser til Beckman®, Axygen®
FX-384-XL-R (Extended), 0,5 - 30 µl, -, -, Transparent, AP-384, 50 racks, 384 each
: Corning
Fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener.
- Transparent PP
- Sterile spidser: steriliseret vha. gammastråling
- Filterspidser: PE-filteret forhindrer kontamination af pipetten
- Maxymum Recovery™ spidser: den ultraglatte overflade forhindrer retention, komponenttab og denaturering af prøven
- Pakket:50 racks, 384 each
- Steril:-
- Volumen:0,5 - 30 µl
- Seq:50
- Spidstype:FX-384-XL-R (Extended)
- Spits farge:Transparent
- Til brug med:AP-384
- Filter:-
- Cat. No.:AXYGFX-384-XL-R
- Miljøcertificering:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning