Robot-spidser til Beckman®, Axygen®
FXF-180-R-S, 165 µl, +, +, Transparent, AP-96 / SPAN-8 / MP200, 50 racks, 96 each
Katalog # AXYGFXF-180-R-S
Leverandør: Corning
Robot-spidser til Beckman®, Axygen®
Katalog # AXYGFXF-180-R-S
Leverandør: Corning
Gå til:
Product Details & Documents
Fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener.
- Transparent PP
- Sterile spidser: steriliseret vha. gammastråling
- Filterspidser: PE-filteret forhindrer kontamination af pipetten
- Maxymum Recovery™ spidser: den ultraglatte overflade forhindrer retention, komponenttab og denaturering af prøven
Specifikationer
- Pakket:50 racks, 96 each
- Steril:+
- Volumen:165 µl
- Seq:36
- Spidstype:FXF-180-R-S
- Spits farge:Transparent
- Til brug med:AP-96 / SPAN-8 / MP200
- Filter:+
- Cat. No.:AXYGFXF-180-R-S
- Miljøcertificering:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning