Orders LinkContactUsLinkComponent
Robot-spidser til Beckman®, Axygen®
FXF-180-R-S, 165 µl, +, +, Transparent, AP-96 / SPAN-8 / MP200, 50 racks, 96 each
Katalog # AXYGFXF-180-R-S
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Corning
Robot-spidser til Beckman®, Axygen®
Katalog # AXYGFXF-180-R-S
Leverandør:  Corning
   Lav fremstillingspåvirkning
Robot-spidser til Beckman®, Axygen®
Robot-spidser til Beckman®, Axygen®
FXF-180-R-S, 165 µl, +, +, Transparent, AP-96 / SPAN-8 / MP200, 50 racks, 96 each
Price
5.570,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 4.800 Items
Product Details & Documents
Fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener.
  • Transparent PP
  • Sterile spidser: steriliseret vha. gammastråling
  • Filterspidser: PE-filteret forhindrer kontamination af pipetten
  • Maxymum Recovery™ spidser: den ultraglatte overflade forhindrer retention, komponenttab og denaturering af prøven
Specifikationer
  • Pakket:
    50 racks, 96 each
  • Steril:
    +
  • Volumen:
    165 µl
  • Seq:
    36
  • Spidstype:
    FXF-180-R-S
  • Spits farge:
    Transparent
  • Til brug med:
    AP-96 / SPAN-8 / MP200
  • Filter:
    +
  • Cat. No.:
    AXYGFXF-180-R-S
  • Miljøcertificering:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning