Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, bent
Double spatulas, bent
250 mm, 12 mm
Katalog # USBE3295
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Double spatulas, bent
Katalog # USBE3295
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Double spatulas, bent
Double spatulas, bent
250 mm, 12 mm
Price
39,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikationer
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    04
  • Bladbredde:
    12 mm