Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, bent
Double spatulas, bent
150 mm, 9 mm
Katalog # USBE3292
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Double spatulas, bent
Katalog # USBE3292
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Double spatulas, bent
Double spatulas, bent
150 mm, 9 mm
Price
28,10 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikationer
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    01
  • Bladbredde:
    9 mm