Labels, biohazard
Biohazard labels, PIC W009-Tri 200-PE-CRD/1, Polyester, Sort på gul, 200×173 mm, 1 label/card
Katalog # BRDY827652
Leverandør: Brady
Gå til:
Product Details & Documents
Alle skilte er i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning.
Ordering information: The polyester labels have a permanent acrylic adhesive.
Specifikationer
- Farve:Sort på gul
- Beskrivelse:Biohazard labels
- Dimensioner:200×173 mm
- Materiale:Polyester
- Seq:8
- Model:PIC W009-Tri 200-PE-CRD/1
- Pakket:1 label/card