Orders LinkContactUsLinkComponent
1,3-Propansulton 97%
1,3-Propansulton 97%
Glass bottle, 1 kg
Katalog # ACRO131420010
Sundhed
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
1,3-Propansulton 97%
Katalog # ACRO131420010
CAS nummer:  1120-71-4
1,3-Propansulton 97%
1,3-Propansulton 97%
Glass bottle, 1 kg
CAS nummer:  1120-71-4
Price
6.360,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide
  • CAS nummer:1120-71-4
  • Formel:C₃H₆O₃S
  • MDL nummer:MFCD00005355
  • Molecular Weight:122.14 g/mol
  • Kogende Pt:180 °C (30 mmHg)
  • Smeltende Pt:30…33 °C
  • Tæthed:1,392 g/cm³
  • Flash Pt:>110 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:214-317-9
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to light yellow Low melting solid or liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    28 to 33 °C
  • GC:
    ≥96.0 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 kg
Specifikationer