Electronic overhead stirrers, MICROSTAR control
MICROSTAR 15 control overhead stirrer
441-0465
: IKA
These overhead stirrers are ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
- Fast, responsive display for maximum visibility and chemical resistance
- Clear display shows all essential information at a glance
- Integrated timer/counter for the control of kinetic sensitive reactions and reminders
- USB interface for documenting parameters using labworldsoft® or installing firmware updates
- Intuitive and simple handling; touch-sensitive surface for long service life
- Temperature reading is shown on display
- Chemical resistant housing is enclosed in hardened glass
- Key lock function
Microprocessor-controlled speed monitoring provides constant rotational speed, even with changes in viscosity. The state-of-art vibration sensors detect deviations from permissible thresholds and automatically stop the process.
Temperature measurement range: −10 to +350 °C.
Certifications: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
- Beskrivelse:MICROSTAR 15 control overhead stirrer
- Seq:02
- Maks. omrøringskapacitet:10 L
- Maks. viskositet:8000 mPas
- Plug-in tilkobling Ø:32/22 mm
- Hastighedsområde I:30 - 1000 min⁻¹
- Vandringslængde:0,5 - 8,0 mm
- Permissible relative humidity:80%
- Cat. No.:441-0465
- Effekt - Motorindgang/-udgang:32/22 W
- Vægt:1,26 kg
- Model:MICROSTAR 15 control
- W×D×H:60×110×123 mm
- Maks. moment ved patron:15 Ncm
- Permissible ambient temperature:5…40 °C
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- 620-8104Forlængerkabel, til adskillelse mellem hus og sensor for at undgå skade fra dampe afgivet af mediet1 * 1 Items - 1.980,00 kr
- BeskrivelseOmrører - ØSkaft - Ø
- Beskrivelse
- BeskrivelseOmrører - ØSkaft - Ø
- BeskrivelseTil
- IKAA25007821R 60.1 Keyless chuckuse with MINISTAR 20/40/80 digital and control overhead stirrers1 * 1 Items - 795,00 kr
- Beskrivelse
- 431-2944Båndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 25 - 36 mm, beholder Ø 40 - 300 mm1 * 1 Items - 3.570,00 kr
- BeskrivelseOmrører - ØSkaft - Ø
- BeskrivelseTil
- IKAA20019397Labworldsoft® 6 StarterSmall configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time1 * 1 Items - 45.630,00 kr
- BeskrivelseOmrører - ØSkaft - Ø
- Beskrivelse
- BeskrivelseTilModel
- 441-2129Pladestativ, 200×316 mm, stang 16 mm Ø, højde 1000 mmT 18 basic, T 25 digitalPladestativ R 18271 * 1 Items - 3.340,00 kr
- BeskrivelseOmrører - ØSkaft - Ø
- BeskrivelseTilModel
- 431-2901Pladestativ, 200×316 mm, stang 16 mm Ø, højde 800 mmT 18 basic, T 25 digitalPladestativ R 1826, plade 200x316 mm, stang 800 mm1 * 1 Items - 3.130,00 kr
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- 441-9213Fleksibel kobling til applikationer, der anvender glasomrøringsstave, Ø 6 - 10 mm, maks. drejningsmoment 10 Ncm1 * 1 Items - 3.010,00 kr
- BeskrivelseOmrører - ØSkaft - Ø
- BeskrivelseTil
- 431-0004T 25, stativ med Ø på 25 - 36 mm, forlængerarm med Ø på 5 - 21 mmT 50 basic1 * 1 Items - 1.180,00 kr
- BeskrivelseOmrører - ØSkaft - Ø
- Beskrivelse
- 431-2912Pneumatisk teleskopstativ, 460×420 mm, stang 34 mm Ø, variabel højde 620 - 1010 mm1 * 1 Items - 12.600,00 kr
- Beskrivelse
- IKAA25006431R 1346 (PTFE-coated) Propeller stirrer, 4-bladed, 350 mm shaft length, Stirrer Ø 58 mm, Shaft Ø: 8 mm (uncoated part Ø: 6 mm)1 * 1 Items - 2.440,00 kr
- Beskrivelse
- BeskrivelseOmrører - ØSkaft - Ø
- BeskrivelseOmrører - ØSkaft - Ø
- BeskrivelseOmrører - ØSkaft - Ø
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- BeskrivelseOmrører - ØSkaft - Ø
- BeskrivelseTilModel
- 431-2943Båndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 8 - 16 mm, beholder Ø 40 - 300 mmT 18 basic, T 25 digitalKlemmeenhed RH 31 * 1 Items - 2.900,00 kr
- BeskrivelseTil
- IKAA20017366Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device libraryAll configurations with any number of devices can be controlled at the same time1 * 1 Items - 104.110,00 kr
- BeskrivelseOmrører - ØSkaft - Ø
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- BeskrivelseOmrører - ØSkaft - Ø
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- BeskrivelseOmrører - ØSkaft - Ø
- BeskrivelseOmrører - ØSkaft - Ø
- Beskrivelse
- IKAA20001206Radial stirrer, R 3004, shaft (Ø×L) 8,0×359 mm, stirrer Ø 30 mm1 * 1 Items - 2.900,00 kr
- BeskrivelseTilModel
- 431-2923Dobbeltmuffe, 6 - 16 mm Ø stativ, 6 - 16 mm Ø forlængerarmT 18 basic, T 25 digitalKlemme R 1821 * 1 Items - 902,00 kr