Orders LinkContactUsLinkComponent
Digestion tubes, DigiTUBE®
Digestion tubes, DigiTUBE®
15 ml, Plast, Caps with rack lock
Katalog # PERCN9308711
Leverandør:   PerkinElmer
Digestion tubes, DigiTUBE®
Katalog # PERCN9308711
Leverandør:  PerkinElmer
Digestion tubes, DigiTUBE®
15 ml, Plast, Caps with rack lock
Price
6.770,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.620 Items
Product Details & Documents
Disposable, sample digestion tubes with class A graduations.
Rack lock design allows for easy, one handed closure of leak free screw cap.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    15 ml
  • Beskrivelse:
    Caps with rack lock
  • Materiale:
    Plast
  • Seq:
    01
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Screw cap, blue, for DigiTube®
    Screw cap, blue, for DigiTube®
    PERCN9308705
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 540 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Screw cap, clear, for DigiTube®
    Screw cap, clear, for DigiTube®
    PERCN9308708
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 540 Items - 785,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Screw cap, PTFE, for PTFE DigiTube®
    Screw cap, PTFE, for PTFE DigiTube®
    PERCN9308027
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items - 7.740,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Screw cap, orange, for DigiTube®
    Screw cap, orange, for DigiTube®
    PERCN9308058
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 235,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Screw cap, red, for DigiTube®
    Screw cap, red, for DigiTube®
    PERCN9308059
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 370,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Screw cap, clear, for DigiTube®
    Screw cap, clear, for DigiTube®
    PERCN9308060
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 1.480,00 kr