Orders LinkContactUsLinkComponent
Electronic overhead stirrers, MICROSTAR control
MICROSTAR 7.5 control overhead stirrer
Katalog # 441-0464
Leverandør:   IKA
Electronic overhead stirrers, MICROSTAR control
Katalog # 441-0464
Leverandør:  IKA
Electronic overhead stirrers, MICROSTAR control
Electronic overhead stirrers, MICROSTAR control
MICROSTAR 7.5 control overhead stirrer
Price
11.400,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These overhead stirrers are ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
  • Fast, responsive display for maximum visibility and chemical resistance
  • Clear display shows all essential information at a glance
  • Integrated timer/counter for the control of kinetic sensitive reactions and reminders
  • USB interface for documenting parameters using labworldsoft® or installing firmware updates
  • Intuitive and simple handling; touch-sensitive surface for long service life
  • Temperature reading is shown on display
  • Chemical resistant housing is enclosed in hardened glass
  • Key lock function
Microprocessor-controlled speed monitoring provides constant rotational speed, even with changes in viscosity. The state-of-art vibration sensors detect deviations from permissible thresholds and automatically stop the process.
Temperature measurement range: −10 to +350 °C.
 : IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    MICROSTAR 7.5 control overhead stirrer
  • Seq:
    01
  • Maks. omrøringskapacitet:
    5 L
  • Maks. viskositet:
    4000 mPas
  • Plug-in tilkobling Ø:
    32/22 mm
  • Hastighedsområde I:
    30 - 2000 min⁻¹
  • Vandringslængde:
    0,5 - 8,0 mm
  • Permissible relative humidity:
    80%
  • Cat. No.:
    441-0464
  • Effekt - Motorindgang/-udgang:
    32/22 W
  • Vægt:
    1,18 kg
  • Model:
    MICROSTAR 7.5 control
  • W×D×H:
    60×110×123 mm
  • Maks. moment ved patron:
    7,5 Ncm
  • Permissible ambient temperature:
    5…40 °C
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • H 71.45 Temperature sensor 450 mm, PTFE coated, Ø 8 mm
    H 71.45 Temperature sensor 450 mm, PTFE coated, Ø 8 mm
    IKAA20118833
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.360,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Forlængerkabel, til adskillelse mellem hus og sensor for at undgå skade fra dampe afgivet af mediet
    Forlængerkabel, til adskillelse mellem hus og sensor for at undgå skade fra dampe afgivet af mediet
    620-8104
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.980,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Omrører - Ø
    Skaft - Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Dispergeringsomrører
    Dispergeringsomrører
    441-2951
    80 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.650,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • IKA [scale] Weighing stand, capacity 5 to 6000 g
    IKA [scale] Weighing stand, capacity 5 to 6000 g
    IKAA25004318
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 8.000,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Omrører - Ø
    Skaft - Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Centrifugal omrører
    Centrifugal omrører
    441-2962
    100/24 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.230,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • R 60.1 Keyless chuck
    R 60.1 Keyless chuck
    IKAA25007821
    use with MINISTAR 20/40/80 digital and control overhead stirrers
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 795,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Båndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 25 - 36 mm, beholder Ø 40 - 300 mm
    Båndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 25 - 36 mm, beholder Ø 40 - 300 mm
    431-2944
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.570,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Omrører - Ø
    Skaft - Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Dispergeringsomrører
    Dispergeringsomrører
    441-2954
    42 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.120,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Labworldsoft® 6 Starter
    Labworldsoft® 6 Starter
    IKAA20019397
    Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 45.630,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Omrører - Ø
    Skaft - Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Propelomrører, tre blade
    Propelomrører, tre blade
    441-2912
    55 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.110,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glasbelagt sensor til brug med ETS-D5 og VT-5 kontakttermometre
    Glasbelagt sensor til brug med ETS-D5 og VT-5 kontakttermometre
    442-0316
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.850,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Pladestativ, 200×316 mm, stang 16 mm Ø, højde 1000 mm
    Pladestativ, 200×316 mm, stang 16 mm Ø, højde 1000 mm
    441-2129
    T 18 basic, T 25 digital
    Pladestativ R 1827
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.340,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Omrører - Ø
    Skaft - Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Omrører, fire blade
    Omrører, fire blade
    441-2901
    50 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.490,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Pladestativ, 200×316 mm, stang 16 mm Ø, højde 800 mm
    Pladestativ, 200×316 mm, stang 16 mm Ø, højde 800 mm
    431-2901
    T 18 basic, T 25 digital
    Pladestativ R 1826, plade 200x316 mm, stang 800 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.130,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Plate stand R 1825, 200×316 mm, rod 16 mm Ø with height 560 mm
    Plate stand R 1825, 200×316 mm, rod 16 mm Ø with height 560 mm
    431-1047
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.840,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Fleksibel kobling til applikationer, der anvender glasomrøringsstave, Ø 6 - 10 mm, maks. drejningsmoment 10 Ncm
    Fleksibel kobling til applikationer, der anvender glasomrøringsstave, Ø 6 - 10 mm, maks. drejningsmoment 10 Ncm
    441-9213
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.010,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Omrører - Ø
    Skaft - Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Spiral stirrer
    Spiral stirrer
    IKAA20001203
    50 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.340,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • T 25, stativ med Ø på 25 - 36 mm, forlængerarm med Ø på 5 - 21 mm
    T 25, stativ med Ø på 25 - 36 mm, forlængerarm med Ø på 5 - 21 mm
    431-0004
    T 50 basic
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.180,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Omrører - Ø
    Skaft - Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Propelomrører, tre blade
    Propelomrører, tre blade
    441-2911
    45 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.980,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pneumatisk teleskopstativ, 460×420 mm, stang 34 mm Ø, variabel højde 620 - 1010 mm
    Pneumatisk teleskopstativ, 460×420 mm, stang 34 mm Ø, variabel højde 620 - 1010 mm
    431-2912
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 12.600,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • R 1346 (PTFE-coated) Propeller stirrer, 4-bladed, 350 mm shaft length, Stirrer Ø 58 mm, Shaft Ø: 8 mm (uncoated part Ø: 6 mm)
    R 1346 (PTFE-coated) Propeller stirrer, 4-bladed, 350 mm shaft length, Stirrer Ø 58 mm, Shaft Ø: 8 mm (uncoated part Ø: 6 mm)
    IKAA25006431
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.440,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Beskyttelsesholder
    Beskyttelsesholder
    441-2999
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.790,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Omrører - Ø
    Skaft - Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Centrifugal omrører
    Centrifugal omrører
    441-2961
    60/15 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.680,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Omrører - Ø
    Skaft - Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Ankeromrører
    Ankeromrører
    441-2931
    45 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.790,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Omrører - Ø
    Skaft - Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Omrører, fire blade
    Omrører, fire blade
    441-2903
    100 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.830,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel screw type stirrer
    Stainless steel screw type stirrer
    441-2970
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra sensor af rustfrit stål til brug sammen med ETS-D5
    Ekstra sensor af rustfrit stål til brug sammen med ETS-D5
    442-0252
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.960,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • H-stativ, 460×420 mm, stang 34 mm Ø med højde på 1010 mm
    H-stativ, 460×420 mm, stang 34 mm Ø med højde på 1010 mm
    431-9114
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 6.800,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Omrører - Ø
    Skaft - Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Ankeromrører
    Ankeromrører
    441-2932
    90 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.580,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Båndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 8 - 16 mm, beholder Ø 40 - 300 mm
    Båndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 8 - 16 mm, beholder Ø 40 - 300 mm
    431-2943
    T 18 basic, T 25 digital
    Klemmeenhed RH 3
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.900,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    IKAA20017366
    All configurations with any number of devices can be controlled at the same time
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 104.110,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Omrører - Ø
    Skaft - Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Padleformet omrører
    Padleformet omrører
    441-2942
    70 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.790,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Beaker cap, BC 1000, silicone, for 600 and 1000 ml beakers
    Beaker cap, BC 1000, silicone, for 600 and 1000 ml beakers
    IKAA20003417
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 180,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • H 71.32 Temperature sensor 320 mm, PTFE coated, Ø 8 mm
    H 71.32 Temperature sensor 320 mm, PTFE coated, Ø 8 mm
    IKAA20117772
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.650,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Støtteholder til omrøreraksel
    Støtteholder til omrøreraksel
    441-0038
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.130,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Omrører - Ø
    Skaft - Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Omrører, tre blade (PTFE)
    Omrører, tre blade (PTFE)
    441-2125
    75 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.380,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Spare stainless steel paddle stirrer
    Spare stainless steel paddle stirrer
    441-2120
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.580,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Temperature sensor, coated
    Temperature sensor, coated
    441-0344
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.430,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Omrører - Ø
    Skaft - Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Turbineomrører
    Turbineomrører
    441-2922
    50 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.570,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Omrører - Ø
    Skaft - Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Turbineomrører
    Turbineomrører
    441-2921
    30 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.010,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Radial stirrer, R 3004, shaft (Ø×L) 8,0×359 mm, stirrer Ø 30 mm
    Radial stirrer, R 3004, shaft (Ø×L) 8,0×359 mm, stirrer Ø 30 mm
    IKAA20001206
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.900,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Dobbeltmuffe, 6 - 16 mm Ø stativ, 6 - 16 mm Ø forlængerarm
    Dobbeltmuffe, 6 - 16 mm Ø stativ, 6 - 16 mm Ø forlængerarm
    431-2923
    T 18 basic, T 25 digital
    Klemme R 182
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 902,00 kr