Bottles, square
500 ml, Bottles, square, RD 65, klar, 80×80×108 mm
Katalog # RIXI9-2250-0500-65
Leverandør: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Gå til:
Product Details & Documents
Square bottles with clear-sighted thread.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Gevind:RD 65
- Kapacitet:500 ml
- Farve:klar
- Beskrivelse:Bottles, square
- Seq:02
- B×D×H:80×80×108 mm