Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottles, square
Bottles, square
500 ml, Bottles, square, RD 65, klar, 80×80×108 mm
Katalog # RIXI9-2250-0500-65
Bottles, square
Katalog # RIXI9-2250-0500-65
Bottles, square
500 ml, Bottles, square, RD 65, klar, 80×80×108 mm
Price
85.260,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.944 Items
Product Details & Documents
Square bottles with clear-sighted thread.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Gevind:
    RD 65
  • Kapacitet:
    500 ml
  • Farve:
    klar
  • Beskrivelse:
    Bottles, square
  • Seq:
    02
  • B×D×H:
    80×80×108 mm