Orders LinkContactUsLinkComponent
Præcisionstermometre
Præcisionstermometre
0...+100 °C, ±0,1 %, 550 mm, 9,0 - 9,5 mm
Katalog # AMARL26004-FL/DKD4
Leverandør:   Amarell
Præcisionstermometre
Katalog # AMARL26004-FL/DKD4
Leverandør:  Amarell
Præcisionstermometre
Præcisionstermometre
0...+100 °C, ±0,1 %, 550 mm, 9,0 - 9,5 mm
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Laboratorietermometre til fuldstændig nedsænkning, med indsmeltet skala. Egnet til myndighedsverificering. Rød sprit.
  • Sikrere og mere miljøvenlig end kviksølv
  • Mælkeglasskala
  • Farveløs kapillær
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    9,0 - 9,5 mm
  • Længde:
    550 mm
  • Nøjagtighed:
    ±0,1 %
  • Område:
    0...+100 °C