Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
PCR-rør

PCR-rør

PCR tubes, Forensic DNA grade, klar, 0,2 ml, 10×50 tubes
Katalog # EPPE0030124.707
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   EPPENDORF
PCR-rør
Katalog # EPPE0030124.707
Leverandør:  EPPENDORF
   Lav fremstillingspåvirkning
PCR-rør
PCR-rør

PCR tubes, Forensic DNA grade, klar, 0,2 ml, 10×50 tubes

Price
700,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 Items
Product Details & Documents

PP.

  • 0,2 ml tube has a contamination shield on the hinged lid
  • Certified free from DNase, RNase and human genomic DNA

Disse tyndvæggede 0,2 ml PCR-rør er fremstillet til brug i alle gængse thermocyclere.

Farve: klar

Specifikationer
  • Pakket:
    10×50 tubes
  • Kapacitet:
    0,2 ml
  • Farve:
    klar
  • Beskrivelse:
    PCR tubes, Forensic DNA grade
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    EPPE0030124.707
  • Miljøcertificering:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • Frame, for work tray (set of 5)
    Frame, for work tray (set of 5)
    211-2111
    1 Set
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - 440,00 kr