GHS-piktogrammer
Pre-cut GHS labels with symbols GHS03 - Oxidizing, B-7541, Polyester, Permanent akryl, Sort/rød/hvid, 21×21 mm, 250 labels/roll
BRDY834180
: Brady
For at opfylde GHS-reglerne (Globalt Harmoniseret System) skal identifikationselementerne være påsat de beholdere, som indeholder kemikalierne - især de nye advarselssymboler, faresætninger og sikkerhedsdatablade. De nye identifikationselementer blev vedtaget den 21. januar 2009 og supplerer REACH-forordningen med hvad angår registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier.
- Available in different sizes
- Black and red on white
- Model:B-7541
- Farve:Sort/rød/hvid
- Beskrivelse:Pre-cut GHS labels with symbols GHS03 - Oxidizing
- Dimensioner:21×21 mm
- Materiale:Polyester
- Seq:20
- Pakket:250 labels/roll
- Klæbestof:Permanent akryl