Orders LinkContactUsLinkComponent
Ventilationstilbehør, udsugningssystemer
Ventilationstilbehør, udsugningssystemer
Exhaust air monitor, Ø collar: 75 mm, 230 V, 50 Hz, 0,1 A V, 250×100×160 mm
Katalog # DUEH2.00.320-1
Leverandør:   DUPERTHAL
Ventilationstilbehør, udsugningssystemer
Katalog # DUEH2.00.320-1
Leverandør:  DUPERTHAL
Ventilationstilbehør, udsugningssystemer
Ventilationstilbehør, udsugningssystemer
Exhaust air monitor, Ø collar: 75 mm, 230 V, 50 Hz, 0,1 A V, 250×100×160 mm
Price
13.610,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Monitorering af udsugningsluft som ekstraudstyr med ventilator:
Til nem udluftning og monitorering af det komplette ventilationssystem i sikkerhedskabinetter. En sensor monitorerer den faktiske lufthastighed/luftstrøm og giver et synligt og hørbart signal, hvis værdien falder under værdien for indstillingspunktet. Den komplette udsugningsmonitoreringsenhed leveres samlet på forhånd (klar til at tilslutte) og placeres direkte på kabinettet. Værdien for indstillingspunktet for luftstrømmens flowhastighed forudindstilles på fabrikken og kan justeres individuelt via trykforskelsstik. I tilgift til den volumetriske flowhastighed monitoreres strømforsyningen også. Systemet omfatter to frie kontakter (24 V/2 A) til transmission af signaler til et eksterne kontrolrum. Den interne akkumulator forsyner monitoreringssystemet i 4 timer i tilfælde af strømsvigt, og displayet giver nem fejlindikation og mulighed for permanent monitorering iht. DIN EN 1946-7. Buret er fremstillet af pulverlakeret pladestål med sølvperleglimmer.
Monitorering af udsugningsluft inklusive:
De sidste 50 fejlmeddelelser lagres i hukommelsen, inklusive dato, klokkeslæt, fejlens type og menuskift.
– Moderne LED-display 'Blue Mode' med valg mellem tysk, engelsk eller fransk sprog
– Indikator for vedligeholdelsesfrekvens/serviceinterval
– ATEX-overensstemmelseserklæring iht. direktiv 94/9/EF og typecertifikat fra TÜV Süd
Ekstrafunktioner for monitorering af udsugningsluft inklusive ventilator:
Den volumetriske mængde udsugningsluft, som passer til enhver størrelse kabinet, kan justeres elektrisk
– Funktionen til monitorering af udsugningsluft kan deaktiveres
– Ventilator i henhold til DIN EN 14986
– Volumetrisk flowhastighed 0 – 72 m³/t (trinvis, uden modstand)
– RPM 0 – 2820 1/min (trinvis, uden modstand)
Ventilationsenhed med ventilator:
Til nem udluftning af sikkerhedskabinetter. Ventilationsenheden inklusive ventilatoren iht. DIN EN 14986 leveres samlet på forhånd (klar til at tilslutte) og placeres direkte på kabinettet. Med ATEX-overensstemmelseserklæring iht. direktiv 94/9/EF og typecertifikat fra TÜV Süd. Buret er fremstillet af pulverlakeret pladestål med sølvperleglimmer.
Flertrins filteradvarselssystem:
Justerbar overvågning af trykforskel. Filterelementer og filterdæksel monitoreres af mikrokontakter.
Tidsfunktion op til næste vedligeholdelse, i overensstemmelse med DIN 12927 og EN 13463 er udskiftning af filter nødvendigt en gang om året. 3-måneders kontrol af de aktive kulfiltre fra brugerens side - monitoreres via inputprotokol og tidsfunktion.
– Liste over filtrerbare stoffer
– Den volumetriske mængde udsugningsluft, som passer til enhver størrelse kabinet, kan justeres elektrisk
– 'Blue Mode' LED-display med valg af tysk, engelsk eller fransk sprog, advarselssystem med fejlindikation efter ventilatorsvigt og elektronisk logning af fejlmeddelelserne
– To ikke-jordede kontakter (24 V/2 A) til transmission af signaler
RPM 0 – 2820 1/min (trinvis, uden modstand)
Opfylder kravene i TRbF 20 Annex L, BGV A1, BGR 132 og TRBS 2153. Ventilator i overensstemmelse med DIN EN 14986. ATEX-overensstemmelseserklæring iht. direktiv 94/9/EF og typecertifikat fra TÜV Süd. Opfylder kravene til moderne laboratorier, 'grønne laboratorier' med så fleksibel installation som muligt.
Radialblæsere
Til udsugning af eksplosive atmosfærer og gasser, som er sundhedsskadelige. Hus med akselforsegling i polypropylen (PP-FR) - brandsikker - fremstillet ved brug af sprøjtestøbt polypropylen, vingehjulet løber mod uret og har skovlformede blade.
Ventilatorerne er i overensstemmelse med DIN EN 14986, egnet til generel brug og i overensstemmelse med ATEX.
Udsugningsstrømmen kommer ikke i kontakt med motoren. En eksplosionssikker version er derfor kun nødvendig i områder med eksplosionsfare. Generelt skal alle nye ventilatorer være i overensstemmelse med ATEX.
Certifications: ATEX-compliant.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Exhaust air monitor, Ø collar: 75 mm
  • Seq:
    09
  • B×D×H:
    250×100×160 mm
  • Spænding:
    230 V, 50 Hz, 0,1 A V