Polysorbat 80, J.T.Baker®
Jerrican, poly pail, 19 L
Katalog # X257-01
Leverandør: Avantor
Gå til:
Product Details & Documents
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monooleate
Synonymer: Sorbitanmono(cis-9-octadecenoat), ethoxyliert
- CAS nummer:9005-65-6
- MDL nummer:MFCD00082107
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:500-018-3
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationstestresultater
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:Passes Test
- Identification (by IR):Passes Test
Specifikationer
- Pakning:Jerrican, poly pail
- Pakn:19 L