Orders LinkContactUsLinkComponent
Modtryksregulator
Modtryksregulator
Stainless steel back pressure regulator for HPLC/SFC, 900 - 300 bar
Katalog # JOURJR-BPR3
Leverandør:   VICI JOUR RESEARCH
Modtryksregulator
Katalog # JOURJR-BPR3
Leverandør:  VICI JOUR RESEARCH
Modtryksregulator
Stainless steel back pressure regulator for HPLC/SFC, 900 - 300 bar
Price
3.810,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Denne regulator installeres på detektorens afløbsrør og forhindrer dannelse af bobler i flowcellen under udgasning. Den har et justerbart modtryk fra 0-20,5 bar (300 psi) uden frakobling fra systemet. Andre størrelser fås.
  • Forbedrer nullinjestabilitet
  • Lav dødvolumen
  • Biokompatibel
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Stainless steel back pressure regulator for HPLC/SFC
  • Seq:
    03
  • Tryk:
    900 - 300 bar