Skoovertræk, Secutex® pro, PP/PE
With reinforced sole, hvid, U*
Katalog # ZVGA30254-90
Leverandør: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Skoovertræk, Secutex® pro, PP/PE
Katalog # ZVGA30254-90
Leverandør: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Gå til:
Product Details & Documents
Disse skoovertræk beskytter mod aggressive kemikalier og andre stoffer.
- Fnugfri, slidstærke og vandfaste.
- Gennemtrængelig for luft og vanddampe for at sikre åndbarhed
- Antistatisk
* En størrelse passer alle.
Documents
ZVGA30254-90_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Skostørrelse:U*
- Farve:hvid
- Beskrivelse:With reinforced sole
- Cat. No.:ZVGA30254-90
- Outfit applikationer:Chemical protection|Laboratory