Skoovertræk, Secutex® pro, PP/PE
Standard, hvid, U*
ZVGA30250-90
Disse skoovertræk beskytter mod aggressive kemikalier og andre stoffer.
- Fnugfri, slidstærke og vandfaste.
- Gennemtrængelig for luft og vanddampe for at sikre åndbarhed
- Antistatisk
* En størrelse passer alle.
- Skostørrelse:U*
- Farve:hvid
- Beskrivelse:Standard
- Cat. No.:ZVGA30250-90
- Outfit applikationer:Chemical protection|Laboratory