Orders LinkContactUsLinkComponent
BAM 7 ≥98%
BAM 7 ≥98%
5 mg
Katalog # CAYM14566-5
Leverandør:   Cayman Chemical
BAM 7 ≥98%
Katalog # CAYM14566-5
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  331244-89-4
BAM 7 ≥98%
5 mg
CAS nummer:  331244-89-4
Price
1.140,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  3-Methyl-1-(4-phenyl-2-thiazolyl)-1H-pyrazole-4,5-dione 4-[2-(2-ethoxyphenyl)hydrazone], 4-(2-(2-Ethoxyphenyl)hydrazono)-5-methyl-2-(4-phenylthiazol-2-yl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one, Bax Activator Molecule 7
  • CAS nummer:331244-89-4
  • Formel:C₂₁H₁₉N₅O₂S
  • MDL nummer:MFCD01246556
  • Molecular Weight:405.476 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    5 mg
Specifikationer