VWR®, Silikoneslanger
15,00 mm, 3,00 mm, 21,00 mm
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Silikone, semi-transparent, krydsbundet peroxid.
- Gode fysiske egenskaber, såsom bøjelighed, elasticitet og fleksibilitet
- Egnet til brug med fødevarer i overensstemmelse med FDA
- Fremstillet i overensstemmelse med kravene fra ISO 13485, hver rulle leveres med certifikat
Til laboratorie- eller medicinske anvendelsesområder, apoteker, bioteknologi, fermentering og farmaceutisk produktion. Biologisk neutral (USP klasse VI). Overholder Eur. Ph. (2. udgave).
Temperaturresistens: −50 til +200 °C (kortvarigt op til 250 °C)
Hardness (Shore durometer A): 60 ±5
Densitet: 1,16
Specifikationer
- Rør udv.Ø:21,00 mm
- Rør int.Ø:15,00 mm
- Vægtykkelse:3,00 mm
- Seq:66
- Cat. No.:228-1458
- Miljøcertificering:ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning