VWR®, Silikoneslanger
5,00 mm, 2,00 mm, 9,00 mm
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Silikone, semi-transparent, krydsbundet peroxid.
- Gode fysiske egenskaber, såsom bøjelighed, elasticitet og fleksibilitet
- Egnet til brug med fødevarer i overensstemmelse med FDA
- Fremstillet i overensstemmelse med kravene fra ISO 13485, hver rulle leveres med certifikat
Til laboratorie- eller medicinske anvendelsesområder, apoteker, bioteknologi, fermentering og farmaceutisk produktion. Biologisk neutral (USP klasse VI). Overholder Eur. Ph. (2. udgave).
Temperaturresistens: −50 til +200 °C (kortvarigt op til 250 °C)
Hardness (Shore durometer A): 60 ±5
Densitet: 1,16
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerCoC Tubing silicone.pdf CoC VWR® Tubing silicone.pdf
Conformity declaration
CoC_VWRI228-0701_3984378 CoC_VWRI228-0701_4019555 CoC_VWRI228-0701_4647797 COC_VWRI228-0701_5324326 COC_VWRI228-0701_5383885
More
VWRI228-0726_BSE-TSE VWRI228-1517_TUBING SILICONE 3 X 6 MM_BSE_REV0
BSE/TSE Certificates
VWR® for filtration
Product Literature
Specifikationer
- Rør udv.Ø:9,00 mm
- Rør int.Ø:5,00 mm
- Vægtykkelse:2,00 mm
- Seq:27