Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Silikoneslanger
2,00 mm, 2,00 mm, 6,00 mm
Katalog # 228-1451
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Silikoneslanger
Katalog # 228-1451
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Silikoneslanger
VWR®, Silikoneslanger
2,00 mm, 2,00 mm, 6,00 mm
Price
702,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 m
Product Details & Documents
Silikone, semi-transparent, krydsbundet peroxid.
  • Gode fysiske egenskaber, såsom bøjelighed, elasticitet og fleksibilitet
  • Egnet til brug med fødevarer i overensstemmelse med FDA
  • Fremstillet i overensstemmelse med kravene fra ISO 13485, hver rulle leveres med certifikat
Til laboratorie- eller medicinske anvendelsesområder, apoteker, bioteknologi, fermentering og farmaceutisk produktion. Biologisk neutral (USP klasse VI). Overholder Eur. Ph. (2. udgave).
Temperaturresistens: −50 til +200 °C (kortvarigt op til 250 °C)
Hardness (Shore durometer A): 60 ±5
Densitet: 1,16
Specifikationer
  • Rør udv.Ø:
    6,00 mm
  • Rør int.Ø:
    2,00 mm
  • Vægtykkelse:
    2,00 mm
  • Seq:
    09