Orders LinkContactUsLinkComponent
Kjeldahl tabletter
Kjeldahl Catalyst S, 5,005 g, K₂SO₄, 5 g; Se, 0,005 g, 100 Tab.
  85534.0100
Kjeldahl tabletter
  85534.0100
 :  
Kjeldahl tabletter
Kjeldahl tabletter
Kjeldahl Catalyst S, 5,005 g, K₂SO₄, 5 g; Se, 0,005 g, 100 Tab.
 :  
544,00 kr
1 * 1 Each
Kjeldahl tabletter er katalysatorer, der fremmer nedbrydningen ved Kjeldahl-metoden til bestemmelse af nitrogen.
  • Stort udvalg af forskellige katalysatorer
  • Vælg mellem forskellige tabletstørrelser
  • Tabletterne er nemme at anvende
Kjeldahl-metoden anvendes til en lang række analyser, herunder analyse af proteiner, nitrogenholdige organiske materialer og også efter reduktion, for analyse af nitrit og nitrat. Metoden anvendes i mange applikationer ved analyse af føde- og drikkevarer samt landbrugs- og miljøm analyser.
Total Kjeldahl kvælstof (TKN) anvendes ofte som et parameter i spildevands- og jordbundsanalyser.
Et stort udvalg af forskellige katalysatoerer er blevet udviklet gennem metodens mere end 130 års historie – dette for at give stadig hurtigere og sikre destruktionsmetoder. Avantor tilbyder et stort udvalg af "klar til brug" tabletter som giver de optimale betingelse ved svovlsyredestruktion.
  • Pakn:
    100 Tab.
  • Beskrivelse:
    Kjeldahl Catalyst S, 5,005 g
  • Indhold:
    K₂SO₄, 5 g; Se, 0,005 g