Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Kjeldahl tabletter

Kjeldahl tabletter

Kjeldahl Catalyst KS, 5,0 g, K₂SO₄, 4,9505 g; Se, 0,0495 g, 100 Tab.
Katalog # 85535.0100
Leverandør:   VWR Chemicals
Kjeldahl tabletter
Katalog # 85535.0100
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  
Kjeldahl tabletter
Kjeldahl tabletter

Kjeldahl Catalyst KS, 5,0 g, K₂SO₄, 4,9505 g; Se, 0,0495 g, 100 Tab.

CAS nummer:  
Price
881,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents

Kjeldahl tabletter er katalysatorer, der fremmer nedbrydningen ved Kjeldahl-metoden til bestemmelse af nitrogen.

  • Stort udvalg af forskellige katalysatorer
  • Vælg mellem forskellige tabletstørrelser
  • Tabletterne er nemme at anvende

Kjeldahl-metoden anvendes til en lang række analyser, herunder analyse af proteiner, nitrogenholdige organiske materialer og også efter reduktion, for analyse af nitrit og nitrat. Metoden anvendes i mange applikationer ved analyse af føde- og drikkevarer samt landbrugs- og miljøm analyser.

Total Kjeldahl kvælstof (TKN) anvendes ofte som et parameter i spildevands- og jordbundsanalyser.

Et stort udvalg af forskellige katalysatoerer er blevet udviklet gennem metodens mere end 130 års historie – dette for at give stadig hurtigere og sikre destruktionsmetoder. Avantor tilbyder et stort udvalg af "klar til brug" tabletter som giver de optimale betingelse ved svovlsyredestruktion.

Specifikationer

Specifikationer

  • Pakn:
    100 Tab.
  • Beskrivelse:
    Kjeldahl Catalyst KS, 5,0 g
  • Indhold:
    K₂SO₄, 4,9505 g; Se, 0,0495 g

Specifikationer

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.