Orders LinkContactUsLinkComponent
Slanger, PTFE
3,17 mm, 1,58 mm, 6,35 mm
Katalog # BOHLS1810-39
Leverandør:   Bohlender
Slanger, PTFE
Katalog # BOHLS1810-39
Leverandør:  Bohlender
Slanger, PTFE
Slanger, PTFE
3,17 mm, 1,58 mm, 6,35 mm
Price
305,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 m
Product Details & Documents
PTFE, hvid, semi-transparent.
  • Fremragende kemisk resistens
  • Meget god termisk resistens, autoklaverbar
  • Fri for ekstraherbare stoffer, fysiologisk neutral, biokompatibel
Denne slange kendetegnes ved sin slip-let-overflade og fremragende dielektriske egenskaber.
Temperaturresistent fra −200 °C til +260 °C
Specifikationer
  • Rør udv.Ø:
    6,35 mm
  • Rør int.Ø:
    3,17 mm
  • Vægtykkelse:
    1,58 mm
  • Seq:
    36