Propper til konisk slebne samlinger
24/29, Amber glass
Katalog # BRND144676
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®. Hul, med drypspids og sekskantet greb.
Certifications: DIN 12252.
Specifikationer
- NS:24/29
- Model:Amber glass
- Seq:19