Propper til konisk slebne samlinger
19/26, Amber glass
Katalog # BRND144674
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®. Hul, med drypspids og sekskantet greb.
: DIN 12252.
Specifikationer
- NS:19/26
- Model:Amber glass
- Seq:17
DURAN®. Hul, med drypspids og sekskantet greb.
: DIN 12252.