Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtering apparatus, DURAN®
Filtering apparatus, DURAN®
Complete with 2000 ml filtration bottle, 500 ml filter head, PTFE insert and clamp
Katalog # SCOT257106304
Leverandør:   DWK Life Sciences
Filtering apparatus, DURAN®
Katalog # SCOT257106304
Leverandør:  DWK Life Sciences
Filtering apparatus, DURAN®
Filtering apparatus, DURAN®
Complete with 2000 ml filtration bottle, 500 ml filter head, PTFE insert and clamp
Price
7.250,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Filtration apparatus with unit made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3, PTFE insert and anodised aluminium clamp.
  • Scaled funnel
  • All components are available as spare parts
Typical applications: Coarse and ultrafine filtration, filtration of HPLC media, residue analysis. Filter paper, membrane filters (47 mm) or glass filters can be used for filtration.
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Complete with 2000 ml filtration bottle, 500 ml filter head, PTFE insert and clamp
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Clamp, anodised aluminium
    Clamp, anodised aluminium
    SCOT290763609
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.260,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Funnel with 500 ml scale
    Funnel with 500 ml scale
    SCOT247224401
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.750,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Filtering flask, 2000 ml, NS 45/40
    Filtering flask, 2000 ml, NS 45/40
    SCOT242026306
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.860,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Hose connection, straight, with silicone seal (VMQ)
    Hose connection, straight, with silicone seal (VMQ)
    201-2101
    PP
    8.6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 15,30 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gevind
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Screw cap with aperture, height: 28 mm, bore: 34 mm
    Screw cap with aperture, height: 28 mm, bore: 34 mm
    201-1921
    GL 14
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 17,20 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adapter, PTFE, NS 45/40 - GL45
    Adapter, PTFE, NS 45/40 - GL45
    SCOT294001207
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.340,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Head, NS 45/40
    Head, NS 45/40
    SCOT243173203
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.560,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Funnel with 250 ml scale
    Funnel with 250 ml scale
    SCOT247223602
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.540,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Filtering flask, 1000 ml, NS 45/40
    Filtering flask, 1000 ml, NS 45/40
    SCOT242025404
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 769,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adapter disc, PTFE
    Adapter disc, PTFE
    SCOT294002803
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.030,00 kr