Jars, without Cap
PP, 500 ml, 94,8 mm, 91,0 mm, 85,0 mm
Katalog # RIXI4-1201-0500-90
Leverandør: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Gå til:
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
: Caps need to be ordered seperately.
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Udv.Ø:94,8 mm
- Model:PP
- Kapacitet:500 ml
- Højde:85,0 mm
- Seq:7
- Hals indv. Ø:91,0 mm