Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, without Cap
PP, 500 ml, 94,8 mm, 91,0 mm, 85,0 mm
Katalog # RIXI4-1201-0500-90
Jars, without Cap
Katalog # RIXI4-1201-0500-90
Jars, without Cap
Jars, without Cap
PP, 500 ml, 94,8 mm, 91,0 mm, 85,0 mm
Price
2.140,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 123 Items
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
 : Caps need to be ordered seperately.
 : *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    94,8 mm
  • Model:
    PP
  • Kapacitet:
    500 ml
  • Højde:
    85,0 mm
  • Seq:
    7
  • Hals indv. Ø:
    91,0 mm