Jars, without Cap
PP, 50 ml, 37,7 mm, 36,0 mm, 73,8 mm
Katalog # RIXI4-1201-0050-35
Leverandør: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Gå til:
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Bestillingsoplysninger: Caps need to be ordered seperately.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Udv.Ø:37,7 mm
- Model:PP
- Kapacitet:50 ml
- Højde:73,8 mm
- Seq:2
- Hals indv. Ø:36,0 mm