Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Kjeldahl tabletter

Kjeldahl Catalyst TCT, 3,71 g, K₂SO₄, 3,5 g; CuSO₄-5H₂O, 0,105 g; TiO₂, 0,105 g, 1.000 Tab.
Catalog # 85528.1000
Supplier:   VWR Chemicals
Kjeldahl tabletter
Catalog # 85528.1000
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Kjeldahl tabletter
Kjeldahl tabletter

Kjeldahl Catalyst TCT, 3,71 g, K₂SO₄, 3,5 g; CuSO₄-5H₂O, 0,105 g; TiO₂, 0,105 g, 1.000 Tab.

CAS Number:  
Price
2.880,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Each
Product Details & Documents

Kjeldahl tabletter er katalysatorer, der fremmer nedbrydningen ved Kjeldahl-metoden til bestemmelse af nitrogen.

  • Stort udvalg af forskellige katalysatorer
  • Vælg mellem forskellige tabletstørrelser
  • Tabletterne er nemme at anvende

Kjeldahl-metoden anvendes til en lang række analyser, herunder analyse af proteiner, nitrogenholdige organiske materialer og også efter reduktion, for analyse af nitrit og nitrat. Metoden anvendes i mange applikationer ved analyse af føde- og drikkevarer samt landbrugs- og miljøm analyser.

Total Kjeldahl kvælstof (TKN) anvendes ofte som et parameter i spildevands- og jordbundsanalyser.

Et stort udvalg af forskellige katalysatoerer er blevet udviklet gennem metodens mere end 130 års historie – dette for at give stadig hurtigere og sikre destruktionsmetoder. Avantor tilbyder et stort udvalg af "klar til brug" tabletter som giver de optimale betingelse ved svovlsyredestruktion.

Specifications

Specifications

  • Pakn:
    1.000 Tab.
  • Beskrivelse:
    Kjeldahl Catalyst TCT, 3,71 g
  • Indhold:
    K₂SO₄, 3,5 g; CuSO₄-5H₂O, 0,105 g; TiO₂, 0,105 g

Specifications