Orders LinkContactUsLinkComponent
Cedertræsolie
100 mL
  TCIAC0626-100ML
 :   TCI
Cedertræsolie
  TCIAC0626-100ML
 :  TCI
 :  8000-27-9
Cedertræsolie
100 mL
 :  8000-27-9
657,00 kr
1 * 100 mL
 :  Cedar wood oil, Cedar Oil, Cedar Leaf Oil
  •  :8000-27-9
  •  :MFCD00132766
  •  :0,98 g/cm³ (20 °C)
  •  :Stue temperatur
  • Appearance:
    White to Yellow to Orange clear liquid
  • Acid Value:
    max. 20.0
  • Pakn:
    100 mL