Orders LinkContactUsLinkComponent
Alcohol meter
Alcohol meter
70 - 77 %, 0,1 %, 10…25 °C, 260 mm
Katalog # GERI0844SWG
Leverandør:   GERING
Alcohol meter
Katalog # GERI0844SWG
Leverandør:  GERING
Alcohol meter
Alcohol meter
70 - 77 %, 0,1 %, 10…25 °C, 260 mm
Price
1.840,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This alcohol meter is specially suitable for use in breweries.
  • Range displayed as Ethanol % volume
  • Calibration temperature at 20 °C
  • For 100 ml of liquid
Specifikationer
  • Temperaturområde:
    10…25 °C
  • Længde:
    260 mm
  • Seq:
    06
  • Inddeling:
    0,1 %
  • Område:
    70 - 77 %
  • Cat. No.:
    GERI0844SWG
  • Referencetemperatur:
    20 °C