Fluid samplers, Liquid Master
Fluid sampler, Rustfrit stål 316, 150 ml, 600 mm, 25 mm
SAMP5035S-600
The Liquid Master has been designed to be quickly stripped down for cleaning.
- Quick and easy to use
- Push button to press to take samples
- For a larger volume, the sampler can be inserted deep into the product
Suitable for taking samples from low and medium viscosity liquids.
- Ø:25 mm
- Kapacitet:150 ml
- Beskrivelse:Fluid sampler
- Længde:600 mm
- Materiale:Rustfrit stål 316
- Seq:01
Accessories
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde