Fluid samplers, Liquid Master
Fluid sampler, Rustfrit stål 316, 420 ml, 1500 mm, 25 mm
Catalog # SAMP5035S-1500
Supplier: Sampling Systems
Jump to:
Product Details & Documents
The Liquid Master has been designed to be quickly stripped down for cleaning.
- Quick and easy to use
- Push button to press to take samples
- For a larger volume, the sampler can be inserted deep into the product
Suitable for taking samples from low and medium viscosity liquids.
Specifications
- Ø:25 mm
- Kapacitet:420 ml
- Beskrivelse:Fluid sampler
- Længde:1500 mm
- Materiale:Rustfrit stål 316
- Seq:03
Accessories
Product Information
- Catalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeAvailabilityPrice