Sample containers, with screw cap
60 ml, Sample container, 66 mm, klar, rød, 39,3/44,2 mm, aseptic
Leverandør: DELTALAB
Gå til:
Product Details & Documents
Container made of PS with PE screw cap.
- Good chemical resistance
- Aseptic or sterile available
- With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
Specifikationer
- Version:aseptic
- Kapacitet:60 ml
- Farve:klar
- Beskrivelse:Sample container
- Højde:66 mm
- Seq:01
- Lågfarve:rød
- Ø top/ Ø bund:39,3/44,2 mm