Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Spectroquant® CombiCheck 90, 0,250 ±0,03 mg/l Cd; 2,00 ±0,20 mg/l Cu; 1,00 ±0,15 mg/l Fe; 1,00 ±0,15 mg/l Mn, 1 SET
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Spectroquant® CombiCheck-opløsninger er brugsklare multiparameterstandarder til hele Spectroquant® testsystemernes anvendelsesområde. Hver pakke indeholder en standardopløsning og en spike-opløsning. Begge opløsninger kan anvendes til kvalitetskontrol som de er, uden fortynding.
Standardopløsningen kan bruges til at bekræfte nøjagtigheden af resultaterne fra Spectroquant® systemet som et samlet system (fotometer, reagenser, analytisk procedure, implementering). Spike-opløsningen kan bruges til at undersøge prøveafhængige effekter ved at måle genindvindingen og bekræfte egnetheden af prøveklargøringsteknikken.
Det maksimale antal af målinger ved brug af standardopløsningen afhænger af det anvendte testsystem.
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:1 SET
- Beskrivelse:Spectroquant® CombiCheck 90
- Område:0,250 ±0,03 mg/l Cd; 2,00 ±0,20 mg/l Cu; 1,00 ±0,15 mg/l Fe; 1,00 ±0,15 mg/l Mn
- Cat. No.:1.18700.0001
- Cadmium:R1: 0,250 ±0,03 mg/L Cd
- Nikkel:-
- Kobber:R1: 2,00 ±0,20 mg/L Cu
- Jern:R1: 1,00 ±0,15 mg/L Fe
- Mangan:R1: 1,00 ±0,15 mg/L Mn
- Zink:-
- Model:Spectroquant® CombiCheck 90
- Aluminium:-
- Bly:-