Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M+AgCl), 250 ml, 250 mL
Leverandør: Hach
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakn:250 mL
- Beskrivelse:Electrolyte solution (KCl 3M+AgCl), 250 ml