Orders LinkContactUsLinkComponent
Håndrensemiddeldispensere, Light Cleansing
Håndrensemiddeldispensere, Light Cleansing
Dispenser, Deb Stoko® Light Cleansing til Estesol® patronprodukter, hvid, 4000 ml
Katalog # 115-2304
Leverandør:   Deb-STOKO
Håndrensemiddeldispensere, Light Cleansing
Katalog # 115-2304
Leverandør:  Deb-STOKO
Håndrensemiddeldispensere, Light Cleansing
Håndrensemiddeldispensere, Light Cleansing
Dispenser, Deb Stoko® Light Cleansing til Estesol® patronprodukter, hvid, 4000 ml
Price
313,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Denne hvide dispenser er ideel til anvendelse i industrien i almindelighed, i storkøkkener og catering.
  • Vægmonteret
  • Robust plast
  • Enhåndsbetjening
Til brug med Estesol® Lotion, Estesol® Lotion PURE, Estesol® Premium PURE 1-, 2- eller 4-liters patroner.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    4000 ml
  • Farve:
    hvid
  • Beskrivelse:
    Dispenser, Deb Stoko® Light Cleansing til Estesol® patronprodukter
  • Seq:
    004
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndrensemiddel, Estesol® Lotion PURE, 1000 ml patron
    Håndrensemiddel, Estesol® Lotion PURE, 1000 ml patron
    115-2328
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items - 423,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndrensemiddel, Estesol® Lotion PURE, 2000 ml patron
    Håndrensemiddel, Estesol® Lotion PURE, 2000 ml patron
    115-2329
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 493,00 kr