Orders LinkContactUsLinkComponent
Petri Dishes
With 3 vents, 150 mm, 15 mm, Aseptisk, 8×20/bag
  ANICP150V000
 :   Anicrin
Petri Dishes
  ANICP150V000
 :  Anicrin
Petri Dishes
Petri Dishes
With 3 vents, 150 mm, 15 mm, Aseptisk, 8×20/bag
1.600,00 kr
1 * 220 Items
  • Ø:
    150 mm
  • Pakket:
    8×20/bag
  • Sterilitet:
    Aseptisk
  • Version:
    With 3 vents
  • Højde:
    15 mm
  • Seq:
    14