Orders LinkContactUsLinkComponent
Sack samplers
Sack samplers
Sack with end cap, Master EC, 420 mm, 25 mm
Katalog # SAMP1320B-01
Leverandør:   Sampling Systems
Sack samplers
Katalog # SAMP1320B-01
Leverandør:  Sampling Systems
Sack samplers
Sack samplers
Sack with end cap, Master EC, 420 mm, 25 mm
Price
2.380,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These sack samplers are designed to take fast powder samples through the sides of sacks and bags.
  • Suitable for sampling free flowing powders and granules
  • 316L stainless steel construction
  • Unique range of sample collection methods available
Insert the sampler through the side of the sack. Angle sampler downwards to allow the product to flow into the sample collecting container and seal the hole using an ultra adhesive label.
Ordering information: Includes a 250 ml sampling bottle.
Specifikationer
  • Ø:
    25 mm
  • Beskrivelse:
    Sack with end cap, Master EC
  • Længde:
    420 mm
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Etiketter
    Etiketter
    300-0552
    Papir
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL - 700,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Etiketter
    Etiketter
    300-0550
    Papir
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL - 700,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Etiketter
    Etiketter
    300-0548
    Papir
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL - 876,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Etiketter
    Etiketter
    300-0549
    Papir
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL - 876,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Etiketter
    Etiketter
    300-0551
    Papir
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL - 700,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Prøveopsamlingsflaske, HDPE, 250 ml
    Prøveopsamlingsflaske, HDPE, 250 ml
    SAMP8165A-250
    250 ml
    HDPE
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 57,00 kr